Learn More
Cytiva Strisce di confronto complete con indicatore di pH Whatman™
Indicano il valore di pH in modo estremamente chiaro e accurato utilizzando quattro differenti segmenti di cartine indicatrici impregnate di colorante. Le cartine con indicatore di pH in strisce CF Whatman™ utilizzano dei coloranti legati chimicamente che non possono percolare nella soluzione.
37.80€ - 50.90€
Specifica
Formato Strip
Da utilizzare con (applicazione) Grazie alla velocità di determinazione dei valori di pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nell'industria
Dimensioni (L x P) 100 x 11 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
10451602
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2627-990
Da 3.8 a 5.5
37.80€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11370684
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2612-990
Da 1.0 a 12.0
50.90€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10114071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2626-990
Da 1.8 a 3.8
37.80€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10614282
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2628-990
Da 5.2 a 6.8
37.80€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11330694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2629-990
Da 6 a 8.1
37.80€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11340694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2630-990
Da 8 a 9.7
37.80€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11914556
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2631-990
9.5 to 12
42.85€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used for rapid determination of pH values
  • Supporti in plastica che mantengono la rigidità nei liquidi
  • I segmenti di carta su ciascuna striscia presentano coloranti legati chimicamente; non possono percolare nella soluzione
  • I diagrammi indicatori complementari offrono un confronto preciso
  • Strisce full-range (da 0 a 14) graduate in unità da 1 pH; strisce wide-range (da 4.5 a 10pH) in unità da 0.5 pH
  • Confezioni da 100; ogni striscia misura circa 0.25 × 3 poll. (6 × 80 mm)
Specifica
Specifica
Strip
Grazie alla velocità di determinazione dei valori di pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nell'industria
100 x 11 mm