Learn More
Mettler Toledo™ pH/Ion Meter SevenDirect SD50
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17590996 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di sonda:
Expert Pro-ISM
Micro Pro-ISM
Not included
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
Science Pro-ISM
perfectION Fluoride
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di sonda unitSize
17590996 Not included Pezzo
17510996 Expert Pro-ISM Pezzo
17530996 Routine Pro-ISM Pezzo
17540996 Science Pro-ISM Pezzo
17550996 Pure Pro-ISM Pezzo
17560996 Micro Pro-ISM Pezzo
17520996 perfectION Fluoride Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17590996 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30671552
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Facilità d'uso
  • L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
  • Traccia i tuoi risultati
  • Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
  • Robusto
  • Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
  • Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
  • Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
  • Protezione delle impostazioni
  • La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
  • Display adattabile alle vostre esigenze
  • Possibilità di visualizzare informazioni dettagliate della misura su una schermata o solo il risultato, massimizzando la risoluzione con la modalità uFocus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (ioni) 0.5 %
Precisione (mV) 0.1 mV
Precisione (pH) 0.002
Dettagli di gestione dei dati Chiave USB; PC; Stampante
Descrizione SevenDirect SD50, Meter Only
Canali Monocanale
Tipo di display TFT a colori da 7 in.
Protezione IP IP54
Measurement Modes pH
Intervallo (mV) -2000 to 2000 mV
Intervallo (pH) -2.000 to 20.000
Risoluzione (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperature Range (Metric) -30°C to +130°C
Memoria 2.000 misure standard
Tipo di sonda Not included
Product Type pH/Ion Meter
Intervallo (ioni) -2,000 to 20,000 pX, 0 to 999,999 mg/L (ppm)
Risoluzione (ioni) 3 o 4 cifre (intervallo automatico)
Risoluzione (mV) 0.1, 1 mV
Risoluzione (ORP) 0.1, 1
Precisione termica ±0.1°C between 0°C and 100°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to +266°F
Risoluzione temperatura 0.1°C
Dimensioni (L x P x A) 195 x 205 x 65 mm
Peso (sistema imperiale) 1.9 lb.
Peso (sistema metrico) 850 g