Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
Descrizione
- Facilità d'uso
- L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
- Traccia i tuoi risultati
- Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
- Robusto
- Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
- Sensore di pH per solventi organici
- InLab Science-Pro ISM è un sensore di pH/temperatura in grado di superare le difficoltà legate alla misura di pH nei solventi organici. Il ponte elettrolitico e il diaframma smerigliato regolabile garantiscono un buon contatto tra il sistema di riferimento e il campione necessario per misure stabili.
- Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
- Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
- Protezione delle impostazioni
- La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
- Display adattabile alle vostre esigenze
- Possibilità di visualizzare informazioni dettagliate della misura su una schermata o solo il risultato, massimizzando la risoluzione con la modalità uFocus.
Specifica
Specifica
| Include | Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions |
| Precisione (Temperatura) | ±0.1°C between 0°C and 100°C |
| Precisione (mV) | 0.1 mV |
| Precisione (pH) | 0.002 |
| Dettagli di gestione dei dati | Chiave USB; PC; Stampante |
| Measurement Modes | pH with mV and Temperature |
| Calibrazione | Linear/Segmented |
| Intervallo (pH) | -2 to 20 |
| Risoluzione (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Intervallo (mV) | -2000 to 2000 mV |
| Vedi altri risultati |