Specifica
| Indicatore di colore | Red to Violet to Blue |
| Intervallo di pH | 5 to 8 |
| Formato | Reel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determination of acidic and alkaline reaction |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | pH Paper |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5000 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 7 mm |