Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH
Codice prodotto. 10539641 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
0.5 - 5.5
1 to 14
3.8 to 5.8
42380
42467
5.4 to 7
5.5 - 9
6.4 to 8
7.2 to 9.7
9 to 13
Dimensione della confezione:
5 M
5m
Pezzo
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
10539641 42467 pezzi 5
10797941 1 to 14 5m
10098250 0.5 - 5.5 5 M
10464491 42380 Pezzo
10323361 3.8 to 5.8 5 M
10549641 5.4 to 7 pezzi 5
10559641 5.5 - 9 5m
10570022 6.4 to 8 5m
10613141 7.2 to 9.7 5m
10527341 9 to 13 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10539641 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 90207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.90€
    11.51€ / pezzi 5
    Risparmia 2.39€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per misurare facilmente il pH. La cartina pH Macherey-Nagel™ viene fornita in formato circolare con un'ampia gamma di intervalli di pH.
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
  • Universal and special indicator papers - simple pH measurement
  • Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
  • Always ready for use .
  • The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001
Intervallo di pH 42467
Formato Rullo
Graduazioni 4.0, 4.3, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4, 6.7, 7.0
Quantità 1 ciascuno
Tipo Carta pH