Learn More
YSI™ Sensori per pH e pH/ORP per sistema multisonda modello 556
Codice prodotto. 11970115
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Sonda per pH e pH/ORP
pH Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
11970115 Sonda per pH e pH/ORP Pezzo
11960115 pH Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11970115 Fornitore YSI™ N. del fornitore 005565
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Measure pH and pH & ORP/Redox quickly and easily
  • Sensore sostituibile dall'utente, per sostituzioni rapide quando necessario
  • Non richiede l'uso di utensili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Sonda per pH e pH/ORP
Da utilizzare con (applicazione) Acquacoltura, agricoltura, chimica, alimenti e bevande, vinificazione e analisi delle acque, applicazioni scientifiche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore portatile multisonda YSI modello 556
Include Flacone da conservazione con soluzione da conservazione