missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHA-767491 hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
PHA-767491 hydrochloride is a dual Cdc7/Cdk9 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 34 nM, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PHA-767491 hydrochloride |
| CAS | 942425-68-5 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H12ClN3O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | CAY-10572 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | H2O : 50 mg/mL (200.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.33 mg/mL (69.40 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C1C2=C(NC(C3=CC=NC=C3)=C2)CCN1.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 249.7 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?