Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
Codice prodotto. 17830265
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Quantità:
12 Airless Bottles
20 Square Mounted Pump Bottles
25 Mounted Pump Bottles
Dimensione della confezione:
10L
12L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
17830265 1000 mL 12 Airless Bottles 12L
17870245 500 mL 20 Square Mounted Pump Bottles 10L
17880245 1000 mL 25 Mounted Pump Bottles 12L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17830265 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore C65122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    166.62€ / 12L
    Risparmia 18.38€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
PHAGO'DERM ASEPT è un sapone liquido detergente disinfettante, appositamente formulato per il lavaggio igienico delle mani. Viene utilizzato prima di qualsiasi procedura asettica (inserimento di cateteri, ecc.) e sistematicamente prima e dopo qualsiasi contatto con un paziente o materiale contaminante.
  • Formula rispettosa dell'epidermide anche in caso di lavaggi frequenti
  • Lascia le mani morbide
  • Arricchito con glicerina
Specifica
Product Type Anti-bacterial Hand Soap
Colore Light Beige
Forma Foam
Quantità 12 Airless Bottles
Volume (sistema metrico) 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PHAGO'DERM ASEPT
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol