Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Pure Soap
Codice prodotto. 16873083
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
12L
pezzi 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
16873083 500 mL pezzi 20
17860245 1 L 12L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16873083 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore 65072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.80€
    57.66€ / pezzi 20
    Risparmia 6.14€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
PHAGO’SOLUTION è destinato alla disinfezione igienica e chirurgica delle mani: in alternativa al semplice o igienico lavaggio delle mani, in assenza di un punto d'acqua, durante i contatti seriali e prima di ogni gesto asettico
  • Attività antimicrobica in 30 sec
  • Dermatologicamente testato
  • Promuove un alto livello di conformità
Specifica
Product Type Hand Cleanser
Colore Colorless
Forma Liquid
Quantità 20 Bottles
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X20 Phago'Derm Pure mild soap 500ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, 1-Propanaminium, Amines, C12-14