Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Pure Soap
Codice prodotto. 17860245
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
12L
pezzi 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17860245 1 L 12L
16873083 500 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17860245 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore C65074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.25€
    66.23€ / 12L
    Risparmia 7.02€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
PHAGO’SOLUTION è destinato alla disinfezione igienica e chirurgica delle mani: in alternativa al semplice o igienico lavaggio delle mani, in assenza di un punto d'acqua, durante i contatti seriali e prima di ogni gesto asettico
  • Attività antimicrobica in 30 sec
  • Dermatologicamente testato
  • Promuove un alto livello di conformità
Specifica
Product Type Hand Sanitizer
Colore Colorless
Forma Liquid
Quantità 12 Airless Bottles
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PHAGO'SANIT
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid, aceticacid, hydrogen peroxide, Alkyl polyglycoside