Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap
Codice prodotto. 17810265
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Quantità:
12 Airless Mounted Pump Bottles
12 Bottles
20 Square Mounted Pump Bottles
Dimensione della confezione:
12L
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
17810265 1000 mL 12 Airless Mounted Pump Bottles 12L
16618482 500 mL 20 Square Mounted Pump Bottles pezzi 20
17850245 1000 mL 12 Bottles 12L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17810265 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore C65085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.85€
    64.04€ / 12L
    Risparmia 6.81€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
PHAGO'DERM SENSITIVE è destinato al semplice lavaggio delle mani e degli avambracci in caso di uso intensivo. È adatto anche per il lavaggio del paziente e la doccia preoperatoria.
  • Non secca la pelle anche con un uso frequente
  • Ipoallergenico
  • Formulato per minimizzare i rischi allergici
  • Adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi e donne incinte/che allattano
  • Buon potere pulente
  • Alta risciacquabilità
  • Potenziale idratante per 30 min
Specifica
Product Type Hand Cleanser
Colore Colorless
Forma Foam
Quantità 12 Airless Mounted Pump Bottles
Volume (sistema metrico) 1000 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 12LT X Soap PHAGODERM SENSITIVE SPS 1LT bottle Pum
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.