Learn More
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent
Codice prodotto. 17860255
Cambia vista
Click to view available options
Size:
750 mL
5 L
Dimensione della confezione:
10L
4.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17860255 750 mL 4.50L
17870265 5 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17860255 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore C65003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.15€
    42.62€ / 4.5L
    Risparmia 4.53€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
PHAGO'SPORE è un biocida (TP02, TP04). PHAGO'SPORE è un prodotto detergente disinfettante per tutte le superfici, comprese le superfici dei dispositivi medici non invasivi.
  • Pronto all'uso
  • Battericida, fungicida, virucida e sporicida (attivo in 10 minuti su C. difficile e in 5 minuti su Norovirus)
  • Rispetta l'ambiente
  • Principio attivo: acido peracetico
  • Prodotto a contatto alimentare (ai sensi del decreto 8 settembre 1999)
Specifica
Product Type Sporicide/Disinfectant
Color-coded No
Forma Clear Liquid
pH 2.1 to 2.3
Scent Fresh Scent
Sterilità Non-sterile
Quantità 6 Mounted Spray Bottles
Size 750 mL
Identificativo prodotto
  • PHAGO'SPORE
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur