Learn More
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent
Codice prodotto. 17870265
Cambia vista
Click to view available options
Size:
750 mL
5 L
Dimensione della confezione:
10L
4.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17870265 5 L 10L
17860255 750 mL 4.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17870265 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore C65007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.95€
    84.91€ / 10L
    Risparmia 9.04€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
PHAGO'SPORE è un biocida (TP02, TP04). PHAGO'SPORE è un prodotto detergente disinfettante per tutte le superfici, comprese le superfici dei dispositivi medici non invasivi.
  • Pronto all'uso
  • Battericida, fungicida, virucida e sporicida (attivo in 10 minuti su C. difficile e in 5 minuti su Norovirus)
  • Rispetta l'ambiente
  • Principio attivo: acido peracetico
  • Prodotto a contatto alimentare (ai sensi del decreto 8 settembre 1999)
Specifica
Product Type Sporicide/Disinfectant
Color-coded No
Forma Clear Liquid
pH 2.1 to 2.3
Scent Fresh Scent
Sterilità Non-sterile
Quantità 2 Cans
Size 5 L