Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DM
Codice prodotto. 16612734
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
16612734 5 L pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16612734 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore 60414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.55€
    56.54€ / pezzi 2
    Risparmia 6.01€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PHAGO'SPRAY DM è un detergente disinfettante professionale per la disinfezione delle superfici in ambienti ad alto rischio.
  • Pronto all'uso
  • Disinfettante ad ampio spettro Efficacia su Rotavirus in 5 minuti
  • Un ugello con due posizioni (pittogrammi spray e stop)
  • Un ergo rimovibile per l'uso in schiuma o spray
Specifica
Product Type Disinfectant Cleaner
Color-coded No
Forma Clear Liquid
pH Neutral
Scent Original
Sterilità Non-sterile
Quantità 2 Cans
Size 5 L
Volume (sistema metrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • phago'spray DM
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,