Learn More
Christeyns™ Phago'Surf 2D
Codice prodotto. 17850265
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5 L
20 L
Dimensione della confezione:
10L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17850265 20 L 20L
17860265 5 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17850265 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore C60425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    182.88€ / 20L
    Risparmia 20.12€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PHAGO’SURF 2D è un liquido concentrato destinato alla pulizia e disinfezione di pavimenti, superfici e materiali in ambienti ad alto rischio.
  • Disinfettante ad ampio spettro
  • Asciugatura rapida, senza aloni
  • Senza profumo
  • Prodotto a contatto alimentare
Specifica
Product Type Disinfectant Detergent
Color-coded No
Forma Concentrated Liquid
pH Neutral
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 Can
Size 20 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PHAGOSURF 2D
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Didecyldimethylammonium chloride, Ethoxylated Laury