Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
Codice prodotto. 17840265
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17840265 White pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17840265 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore 460372
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
DASR PHAGO’WIPES può essere utilizzato per la disinfezione rapida di piccoli mobili, carrelli, superfici esterne di dispositivi medici non invasivi e piccole superfici vicine al paziente.
  • Pronto all'uso
  • Ampio spettro di disinfezione
  • Prodotto impregnante ecocertificato
  • Compatibile con il contatto alimentare
Especificaciones
Product Type Disinfectant Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 12 cm
Materiale Plastic
Colore White
Quantità confezione 200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs.
Nombre del producto
  • X2000 PHAGOWIPES DASR (10X200)
Clasificación
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consejos de prudencia
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.