Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes Spores Wipes
Codice prodotto. 17156464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
100 Wipes/Pk., 6 Pk./Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 600
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
17156464 100 Wipes/Pk., 6 Pk./Cs. pezzi 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17156464 Fornitore Christeyns™ N. del fornitore 60012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Phago'wipes Spore sono salviette detergenti disinfettanti per tutte le superfici, comprese le superfici di dispositivi medici non invasivi (tavolo operatorio, lampada operatoria, monitor, cavi e connettori, stetoscopi, martelli reflex, misuratori di pressione).
  • Pronto all'uso
  • Battericida, fungicida, micobattericida, virucida e sporicida
  • Rispetta l'ambiente
  • Principio attivo: acido peracetico
  • Prodotto Contatto alimentare
Specifica
Product Type Sanitizing Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 12 cm
Materiale Plastic
Quantità confezione 100 Wipes/Pk., 6 Pk./Cs.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PHAGO'SPORE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, propan-2-ol