Learn More
Thermo Scientific™ Count Precision Size Standards PHARM-TROL™
Codice prodotto. 11878273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15.0 ± 0.2µm
15.0 µm ± 0.2 µm
Quantità:
20 bottiglie da 25 ml
6 x 25mL bottles
Dimensione della confezione:
150mL
Pezzo
pezzi 20
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11878273 15.0 ± 0.2µm 6 x 25mL bottles pezzi 6
11868273 15.0 µm ± 0.2 µm 20 bottiglie da 25 ml pezzi 20
11533293 15.0 ± 0.2µm 6 x 25mL bottles Pezzo
15265717 15.0 ± 0.2µm 6 x 25mL bottles 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11878273 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CSPK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Documentazione della riproducibilità di un contatore di particelle grazie a una registrazione continua delle sue prestazioni.
Document the reproducibility of a particle counter by permitting a continuous record of its performance with Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Count Precision Size Standards, ready-to-use precision standards designed for regular use in liquid particle counters for USP <788> and <789> verification. Data is documented for internal or customer audits by using a NIST™-traceable microsphere suspension with a known concentration.
Caratteristiche:
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology
  • Prepared with the same exacting procedures as the USP Count Reference Standard, providing process control data for particle counting consistency and verification of size calibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Concentrazione 3800 particles/mL ± 15%
Content And Storage Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Contenuto Microsfere di polistirene in acqua
Descrizione <><>
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Verifica USP
Materiale Polistirene
Product Type Particelle per controllo della conta
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Densità particelle
Quantità 6 x 25mL bottles
Indice di rifrazione °
Distribuzione dimensionale <
Stabilità Product stable for a minimum of 12 months
Diametro (sistema metrico) 15.0 ± 0.2µm