Learn More
Esculape Laboratoire™ Pharmacy Cabinets
Codice prodotto. 11738423
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Pharmacy Cabinet - Empty
Pharmacy Cabinet - Filled
Altezza (sistema metrico):
14 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11738423 Pharmacy Cabinet - Filled 20 cm Pezzo
11718423 Pharmacy Cabinet - Empty 14 cm Pezzo
11708423 Pharmacy Cabinet - Filled 14 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11738423 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 711 03 04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.60€
    270.51€ / pezzi 1
    Risparmia 225.09€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
Specifica
Profondità (sistema metrico) 53 cm
Da utilizzare con (applicazione) To accommodate all the first aid equipment, offices, workshops and laboratories
Lunghezza (sistema metrico) 53 cm
Product Type Pharmacy Cabinet - Filled
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 20 cm