Learn More
Köttermann Pharmacy Fume Hood without Media
Codice prodotto. 17392179
Cambia vista
Click to view available options
Opzioni di configurazione:
No Ventilation Fan
Ventilation Fan
Tipo di spina:
GB Plug
Plug Type D (Old British Plug)
Schuko Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Opzioni di configurazione Tipo di spina Dimensione della confezione
17392179 No Ventilation Fan Schuko Plug Pezzo
17352179 No Ventilation Fan Plug Type D (Old British Plug) Pezzo
17332189 No Ventilation Fan GB Plug Pezzo
17342179 Ventilation Fan Plug Type D (Old British Plug) Pezzo
17382179 Ventilation Fan Schuko Plug Pezzo
17322189 Ventilation Fan GB Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17392179 Fornitore Köttermann N. del fornitore 45100019
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Pharmacy Fume Hood without Media is designed for the handling of hazardous substances in pharmacies and is ideally suited for working with dusty preparations or volatile chemicals.
  • For working safely with dust-forming preparations and volatile chemicals
  • Long-lasting steel construction with one-piece polyacrylic sash
  • Ergonomic features to improve workflow
  • Low, compact design for small laboratories
Specifica
Opzioni di configurazione No Ventilation Fan
Dimensioni (L x P x A) 640 x 900 x 1350 mm
Tipo di spina Schuko Plug
Tensione 230 V
Peso (sistema metrico) 115 kg