Learn More
Cytiva Anfoteri Pharmalyte™
Codice prodotto. 10106154 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
2.5 to 5
4 to 6.5
Da 3 a 10
Da 4.2 a 4.9
Da 5 a 8
Da 6.7 a 7.7
Da 8 a 10.5
Dimensione della confezione:
25mL
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH unitSize
10106154 Da 5 a 8 25mL
10350365 4 to 6.5 25mL
10259004 2.5 to 5 25mL
10469724 Da 4.2 a 4.9 Pezzo
10126554 Da 6.7 a 7.7 Pezzo
10278574 Da 8 a 10.5 25mL
10575545 Da 3 a 10 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10106154 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17045301
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use in Isoelectric focusing. Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes prepared by the co-polymerization of glycine, glycylglycine, amines, and epichlorohydrin, are available in five broad-range and four narrow-range pH intervals.
  • Co-polymerisates of glycine, glycylglycine, amines and epichlorhydrin
  • Form extremely stable, linear pH gradients under the influence of electric fields
  • Available in both narrow and broad pH ranges to suit specific application
  • Broad ranges can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels
  • Narrow ranges provide high resolution for dedicated applications using polyacrylamide gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Da incolore a giallo chiaro
Intervallo di pH Da 5 a 8
Forma Liquido
Formulazione Copolimerizzazione di glicina, glicilglicina, ammine ed epicloridrina
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzate come supporti per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione, anche direttamente per gel di agarosio, Ultrodex o poliacrilammide e gradienti lineari
Quantità 25 ml
Requisiti di stoccaggio Da 2 ° a 8 °C
Product Type Anfoteri Pharmalyte
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gel Precast PhastGel™ per PhastSystem