Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo biocompatibile PharMed BPT
Codice prodotto. 11965394
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
8 mm
16 mm
19.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
3.7 mm
4 mm
4.8 mm
11.2 mm
22.4 mm
25.4 mm
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Codice prodotto. 11965394
Marca: Saint Gobain Life Sciences R650126BPT
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for peristaltic pumps and sensitive cell cultures. PharMed™ BPT Biocompatible Tubing is less permeable to gases and vapors than silicone tubing and is ideal for fermentation, separation, purification and process monitoring and control systems.
  • Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
  • Low particulate spallation
  • Can be autoclaved repeatedly
  • Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization
  • Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
  • Meets USP Class VI, FDA and NSF criteria
Typical Applications
  • Diagnostic test product manufacturing
  • Cell harvest and media process systems
  • Vaccine manufacturing
  • Bioreactor process lines
  • Production filtration and fermentation
  • Sterile filling
  • Shear-sensitive fluid transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Classe VI e criteri FDA, FDA
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.03 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale PharMed BPT
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.16 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Overall Length (English) 24.6 ft.
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Sistemi per la raccolta di cellule e il trattamento di terreni, produzione di vaccini, linee di processo per bioreattori, produzione, filtrazione e fermentazione, riempimento in condizioni sterili, trasferimento di fluidi sensibili al taglio
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione Confezione da 1
Sterilità Sterili
Colore Crema
Pressione massima 3 bar (at 20°C)
Max. Operating Temperature (English) 275°F
Max. Operating Temperature (Metric) Da –51 a 135 °C
Product Type Tubing