Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubi flessibili Pharmed BPT
Codice prodotto. 11975394
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11975394 3.2 mm 6.4 mm 7.50m
10184234 1.6 mm 4.8 mm 7.50m
10613285 6.4 mm 9.6 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11975394 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore R650426BPT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.87€
    121.01€ / 7.5m
    Risparmia 79.86€
    39% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
PharMed™ BPT Tubing is biocompatible tubing for peristaltic pumps and sensitive cell cultures.
  • Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
  • Low particulate spallation
  • Can be autoclaved repeatedly
  • Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization
  • Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
  • Meets USP Class VI, FDA and NSF criteria
Typical Applications
  • Diagnostic test product manufacturing
  • Cell harvest and media process systems
  • Vaccine manufacturing
  • Bioreactor process lines
  • Production filtration and fermentation
  • Sterile filling
  • Shear-sensitive fluid transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA ( 21 CFR 177.2600 ), NSF (standard 51 ), USP 23 Classe VI, NSF (Standard 51), USP 23 Class VI Made
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.13 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Materiale PharMed BPT
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.4 mm
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, biotecnologie, trasferimenti di colture cellulari, cellule o terreni fotosensibili
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 ciascuno
Sterilità Sterili
Colore Opaco
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da –50 a 135 °C
Product Type Tubing