Learn More
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-stop Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications, including cell culture and tissue culture work, as well as foodstuffs. Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
50.10€ - 145.00€
Specifica
Product Type | 3-stop Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listed (Standard 51) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PharMed Ismaprene |
Overall Length (Metric) | 40 cm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10078441
|
Ismatec™
SC0306A |
0.64mm I.D., 2.44mm O.D. |
145.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10098341
|
Ismatec™
SC0307A |
0.76m I.D., 2.36mm O.D. |
145.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12201428
|
Ismatec™
SC0319A |
2.79mm I.D., 4.59mm O.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10317902
|
Ismatec™
SC0311 |
1.30mm I.D., 2.80mm O.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Ideal for production filtration, fermentation and bioreactor process lines.
- Very long service-life.
- Non-toxic and non-hemolytic.
- Impermeable to normal light and UV-radiation
- Appropriate for medical products and foodstuffs.
- Low particulate spallation.
- Can be autoclaved repeatedly.
- Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization.
- Meets USP class VI, FDA and NSF criteria.
- Potential leaching of additives (lubricants).
- Applications
- Acids: Good
- Alkaline solutions: Good
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Not recommended
- Viscous media: Good
- Sterile media: Excellent
- Complies with: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51).
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C.
- Gas sterilization with ethylene oxide.
- Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
- Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
Specifica
3-stop Tubing | |
Autoclavable | |
40 cm | |
6 pcs./Pk. | |
Potential leaching of additives (lubricants). | |
Excellent |
FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listed (Standard 51) | |
PharMed Ismaprene | |
-60°C | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Beige | |
135°C |