Learn More
Motic™ Phase Contrast Attachment 10X
Codice prodotto. 15495122
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10X Objective, B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15495122 10X Objective, B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC Microscopes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15495122 Fornitore Motic™ N. del fornitore 12220266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00€
    79.60€ / pezzi 1
    Risparmia 9.40€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Useful for improving visualization of transparent specimens via phase contrast. Motic™ Phase Contrast Attachment 10X is a simple, plug-in type attachment.
  • Improve visualization of transparent specimens.
  • Simple, plug-in type attachment.
  • For use with 10X objective.
Specifica
Tipo Phase Contrast Plug-in Attachment
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10X Objective, B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC Microscopes