Learn More
Fisherbrand™ Carta separatrice di fasi
Codice prodotto. 11794033 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11794033 150 mm pezzi 100
11784033 125 mm pezzi 100
11704043 185 mm pezzi 100
11715485 70 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11794033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    61.01€ / pezzi 100
    Risparmia 6.49€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used for the separation of aqueous solutions from organic solutions
  • Hydrophobic, with silicone impregnated paper
  • Organic phase permeates filter whereas aqueous phase, solids components are retained
  • Usable as disposable separating funnel
  • Density of organic phase has no influence on separating process
Specifica
Peso base 85 g/m2
Certificazione/Conformità DIN 53137
Materiale Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Separazione di soluzione acquose da soluzioni organiche, Utilizzabile come imbuto separatore monouso
Idrofobicità Idrofobo
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
Tipo Carta per separazione di fasi
Diametro (sistema metrico) 150 mm