Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne di separazione fase
Separate compounds with gravity flow phase separation. Chromabond™ PTL Separation Columns come in a variety of capacities for solvents lighter than water.
Marca:  Macherey-Nagel™ 730734
Codice prodotto. 12811031
  • 213.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel
  • Two-phase mixtures are completely applied to the column and the phase boundary is determined without further work.
  • The special membrane automatically stops the flow when the lower phase has passed.
  • The upper phase remains in the column, thus both phases are available for futher analysis. 
  • Columns must not be run with vacuum or pressure
  • PTL for solvents lighter than water, e.g., for diethyl ether, hexane maximum size 70 mL
Specifica
Specifica
6 ml
Confezione da 100
Colonne di separazione fase
PTL
Separazione fase flusso di gravità
6 ml