Learn More
Cytiva Gel preparati PhastGel™
Codice prodotto. 11798458 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11798458 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11798458 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17062201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Separation Range: 70 to 230 Mr; Separation Type: Denaturing, Native
  • Select from homogeneous and gradient polyacrylamide gels
  • Separate proteins and peptides on denaturing and native
  • Save time and improve reproducibility using precast gels with native or denaturing buffer strips and staining kits, buffer strips, and staining kits
  • Achieve detection sensitivity comparable to that of radioisotopes with ready-to-use silver staining kits
  • Gels are cast on a plastic backing for ease of handling
PhastGel homogenous gels
  • Available in 7.5%, 12.5%, and 20% polyacrylamide with stacking gel, for flexibility in separation, extending the resolution between proteins within a narrow MW range
  • A high density PhastGel (20%) is also available containing PEG to optimise separations below Mr 20000 increasing resolution
PhastGel gradient gels
  • Available in concentration gradients of 4-15%,10-15% and 8-25% with stacking gel, for separation of complex mixtures, giving a good overall view of total composition within a sample
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 125 °C
Cassette Material Polyester
Descrizione PhastGel Homogeneous – 7.5
Gel Percentage 0.075
Gel Thickness 0.04 cm
Gel Type 112 mm di acetato, 112 mm di Tris, pH 6.4
Separation of Protein
Separation Range Da 70 a 230 Mr
Separation Type Denaturing, Native
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni industriali quali ricerca e chimica analitica
Materiale Pellicola in poliestere GelBond™
Temperatura di fusione Da 82° a 86 °C
Peso molecolare 71.08
Quantità 10/Pk.
Zona di impilaggio 5% T/3% C
Requisiti di stoccaggio Da 4° a 8 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.017 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) gel 4.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 1.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Larghezza (sistema metrico) gel 5 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.92 in.
Altezza (sistema metrico) 4.9 cm
Product Type Homogeneous Page
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • PhastGel Homogenous 7.5
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
Hazard Statement
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH208-Contiene Acrylamide. Può provocare una reazione allergica.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide