Learn More
Cytiva Strip tampone PhastGel™
Codice prodotto. p-3667695 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Strip tampone PhastGel™ nativo
Strip tampone SDS PhastGel™
Supporto per strisce di tamponi
Quantità:
20 strip
Confezione da 2
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Quantità unitSize
10269294 Supporto per strisce di tamponi Confezione da 2 pezzi 2
11584915 Strip tampone PhastGel™ nativo 20 strip pezzi 10
11798448 Strip tampone SDS PhastGel™ 20 strip pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10269294 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18166801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per separare proteine e peptidi nei gel denaturanti, nativi e per isoelettrofocalizzazione. Le strisce di tampone Cytiva Life Sciences™ PhastGel™ sono fornite in blocchi di agarosio pronti all'uso, che rendono superflua la preparazione di tamponi.
  • Strip di tampone pronte all'uso per eliminare il bisogno di preparare i tamponi per elettroforesi
  • Fornito come coppie da 10, per catodi e anodi
  • Scelta di sistemi tampone nativo o denaturante (SDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per posizionare strisce di tamponi
Quantità Confezione da 2
Product Type Supporto per strisce di tamponi
Da utilizzare con (apparecchiatura) PhastGel™ su unità automatizzate di elettroforesi orizzontale PhastSystem