missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHC3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18773410 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18773410 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18773410 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB10077313AF488

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

PHC3 Polyclonal antibody specifically detects PHC3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PHC3
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 488
Diluizione Western Blot
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene DKFZp313K1221, early development regulator 3, Early development regulatory protein 3, EDR3FLJ12729, FLJ12967, Homolog of polyhomeotic 3, HPH3, MGC88144, PH3, polyhomeotic homolog 3 (Drosophila), polyhomeotic like 3, polyhomeotic like 3 (Drosophila), polyhomeotic-like protein 3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 933 and 983 of human polyhomeotic like 3 using the numbering given in entry AAI31773.1 (GeneID 80012).
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Chromatin Modifiers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80012
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.