missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phe-Arg-Beta-naphthylamide Dihydrochloride, TRC

Codice prodotto. 30419241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30419241 25 mg
30425909 100 mg
30413472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30419241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99842525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 100929-99-5
Formula molecolare C25H32Cl2N6O2
Molecular Weight (g/mol) 519.47
Sinonimo L-Phenylalanyl-N-2-naphthalenyl-L-argininamide Dihydrochloride
IUPAC Name (S)-2-((S)-2-amino-3-phenylpropanamido)-5-guanidino-N-(naphthalen-2-yl)pentanamide dihydrochloride
SMILES N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)=O)=O)CC3=CC=CC=C3.Cl.Cl

Specifica

Materiale o nome chimico Phe-Arg-beta-naphthylamide Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C25H30N6O2.2ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);2*1H/t21-,22-;;/m0../s1
Quantità 25 mg
Peso formulazione 518.2
Shipping Condition Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.