Learn More
Phenacetin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470948
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470948 5 g 5g
16402199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16470948 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0476
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Phenacetin (Acetophenetidin) is a non-opioid analgesic/antipyretic agent. Phenacetin is a selective COX-3 inhibitor. Phenacetin is used as probe of cytochrome P450 enzymes CYP1A2 in human liver microsomes and in rats.
Phenacetin (Acetophenetidin) is a non-opioid analgesic/antipyretic agent. Phenacetin is a selective COX-3 inhibitor. Phenacetin is used as probe of cytochrome P450 enzymes CYP1A2 in human liver microsomes and in rats.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenacetin
CAS 62-44-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13NO2
Quantità 5 g
Sinonimo Acetophenetidin
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (557.97 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Peso formulazione 179.22
Percent Purity 99.54%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only