Learn More
Phenacetin, Mikromol™
Codice prodotto. 18000720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18000720 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18000720 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0551.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenacetin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenacetin
CAS 62-44-2
Nomi componenti o analita Phenacetin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H13 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
IUPAC Name N-(4-ethoxyphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Quantità 250 mg
Peso formulazione 179.0946 g/mol