Learn More
Phenacetin, TRC
Codice prodotto. 30133251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133251 1 g 1g
18093240 50 mg 50mg
18092120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2945801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-44-2
Formula molecolare C10 H13 N O2
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Sinonimo Phenacetin, Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)-, p-Acetophenetidide (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetparaphenetidine, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide, p-Phenetidin acetate
IUPAC Name N-(4-ethoxyphenyl)acetamide
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenacetin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Peso formulazione 179.0946
Percent Purity >95%