Learn More
Phenanthrene-9-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11491667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491667 1 g 1g
11401677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25648.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4707-71-5 | C15H10O | 206.24 g/mol
Phenanthrene-9-carboxaldehyde is used to make fluorescent probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenanthrene-9-carboxaldehyde is used to make fluorescent probes.
Solubility
Soluble in acetone, dichloromethane, methanol.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents, air. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4707-71-5
Formula molecolare C15H10O
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00001175
InChI Key QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC Name phenanthrene-9-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Punto di fusione 100°C to 103°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,dichloromethane,methanol.
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%