Learn More
Phenanthrene, 97%
Codice prodotto. 10745241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745241 5 g Bottiglia in vetro 5g
10205040 50 g Plastic bottle 50g
10183320 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10745241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130090050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-01-8
Formula molecolare C14H10
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Numero MDL MFCD00001168
InChI Key YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC Name phenanthrene
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenanthrene
Nota nome 98+%
Punto di fusione 95°C to 101°C
Colore White to Gray
Densità 1.0630g/mL
Punti di ebollizione 336°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 05, 667
Indice di Merck 15, 7326
Gravità specifica 1.063
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder