Learn More
Phenanthrene, 98%
Codice prodotto. 11351437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351437 50 g 50g
11361437 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11351437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01921.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Phenanthrene is generally used for dye production, synthetic resin, preservative. It is also used in agrochemical and pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in Ether, Benzene, Chloroform, Toluene. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Handle and store under inert gas. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-01-8
Formula molecolare C14H10
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Numero MDL MFCD00001168
InChI Key YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC Name phenanthrene
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenanthrene
Punto di fusione 97°C to 101°C
Densità 1.179
Punti di ebollizione 340°C
Punto d'infiammabilità 171°C (339°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1905428
Indice di Merck 14,7212
Informazioni di solubilità Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenanthrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthrene