Learn More
Phenanthrene-d10, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenanthrene D10 |
| CAS | 1517-22-2 |
| Formula molecolare | C14 2H10 |
| Quantità | 0.5 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23 |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.29 |
| Peso formulazione | 188.141 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |