Learn More
Phenanthrene-d10, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenanthrene D10 |
| CAS | 1517-22-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C14 2H10 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Phenanthrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Phenanthrene-d10 (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuteriophenanthrene, Perdeuterated phenanthrene, Perdeuteriophenanthrene, Perdeuterophenanthrene, [2H10]Phenanthracene, Phenanthrene D10 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23 |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.29 |
| Vedi altri risultati |