Learn More
Phenanthrene, tech. 90%
Codice prodotto. 11404197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404197 100 g 100g
11414197 500 g 500g
11424197 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11404197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19646.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Phenanthrene is generally used for dye production, synthetic resin, preservative. It is also used in agrochemical and pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Notes
Light sensitive. Handle and store under inert gas. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-01-8
Formula molecolare C14H10
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Numero MDL MFCD00001168
InChI Key YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC Name phenanthrene
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenanthrene
Punto di fusione 97°C to 101°C
Densità 0.98
Punti di ebollizione 340°C
Punto d'infiammabilità 171°C (339°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1905428
Indice di Merck 14,7212
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenanthrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthrene