Learn More
Phenanthrene, TRC
Codice prodotto. 30419168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419168 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP29480025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenanthrene
CAS 85-01-8
Formula molecolare C14 H10
Quantità 25 g
Sinonimo Phenanthrene, NSC 26256, Ravatite, [3]Helicene
InChI Formula InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
IUPAC Name phenanthrene
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Peso formulazione 178.0783