Learn More
Phenanthrenequinone, 95%
Codice prodotto. 10427010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10427010 25 g Bottiglia in vetro 25g
10042090 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10427010 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 168790250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 84-11-7 | C14H8O2 | 208.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84-11-7
Formula molecolare C14H8O2
Molecular Weight (g/mol) 208.22
Numero MDL MFCD00001163
InChI Key YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 6763
ChEBI CHEBI:37454
IUPAC Name phenanthrene-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Specifications
Materiale o nome chimico Phenanthrenequinone
Nota nome 95%
Punto di fusione 201°C to 211°C
Colore Brown-Orange
Punti di ebollizione 360°C
Punto d'infiammabilità 245°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 07, 796
Fieser 01,827; 02,317
Indice di Merck 15, 7327
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in benzene,ether and hot alchol
Peso formulazione 208.22
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenanthrenequinone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.