Learn More
Phenanthridine, 98%
Codice prodotto. 10421792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10421792 1 g Bottiglia in vetro 1g
10194251 5 g Bottiglia in vetro 5g
10463785 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10421792 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169250010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 229-87-8 | C13H9N | 179.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 229-87-8
Formula molecolare C13H9N
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Numero MDL MFCD00004989
InChI Key RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-phenanthridine, benzo c quinoline, 3,4-benzoquinoline, 9-azaphenanthrene, 3,4-benzoisoquinoline, 5-azaphenanthrene, unii-62qgs7cps6, ccris 1234, 62qgs7cps6
PubChem CID 9189
ChEBI CHEBI:36421
IUPAC Name phenanthridine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NC3=CC=CC=C23
Specifica
Materiale o nome chimico Phenanthridine
Punto di fusione 104.0°C to 108.0°C
Colore White to Beige
Densità 100g/mL
Punti di ebollizione 349.0°C (769.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 20, 466
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene, dmso
Peso formulazione 179.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenanthridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.