Learn More
Phenanthroline
Codice prodotto. 18713018
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 18713018
Marca: Tocris Bioscience 6385/100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Enhances hPSC differentiation into cranial placode cells
Phenanthroline is a enhances hPSC differentiation into cranial placode cells. Induces a 5-fold increase in cells expressing SIX1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 100 mg
Formula molecolare C12H8N2
Peso formulazione Observed MW: 180.21