Learn More
Phenazine, 99.2%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11448230 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11448230 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11448230 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210260501
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 92-82-0
Formula molecolare C12H8N2
Molecular Weight (g/mol) 180.21
InChI Key PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC Name phenazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenazine
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio 99.2%
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.2
Forma fisica Crystalline Powder