Learn More
Phenazine, 99+%
Descrizione
Phenazine is the parent substance of many dyestuffs, such as the toluylene red, indulines and safranines. It can be applied in therapeutic uses, used as antipsychotic and antiemetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenazine |
| Punto di fusione | 175°C to 177°C |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 180.21 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Forma fisica | Crystals or Powder or Crystalline Powder or Needles |
Sicurezza e movimentazione
- Phenazine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenazine