Learn More
Phenazine, 99+%
Codice prodotto. 11489180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11489180 25 g 25g
11479180 5 g 5g
11499180 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489180 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15770.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 92-82-0 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Phenazine is the parent substance of many dyestuffs, such as the toluylene red, indulines and safranines. It can be applied in therapeutic uses, used as antipsychotic and antiemetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-82-0
Formula molecolare C12H8N2
Molecular Weight (g/mol) 180.21
Numero MDL MFCD00005023
InChI Key PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC Name phenazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenazine
Punto di fusione 175°C to 177°C
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 180.21
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine