Learn More
Phenazine Ethosulfate, TRC
Codice prodotto. 30425864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425864 1 g -
30420737 500 mg -
30425610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30425864 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2953781G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10510-77-7
Formula molecolare C14H13N2 .C2H5O4S
Molecular Weight (g/mol) 334.4
Sinonimo N-Ethylphenazinium Ethyl Sulfate, N-Ethylphenazonium Ethyl Sulfate, NSC 402863
IUPAC Name (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES Cc1ccc(C)c(N\C=C\C(=O)c2ccccc2)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenazine Ethosulfate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H17NO/c1-13-8-9-14(2)16(12-13)18-11-10-17(19)15-6-4-3-5-7-15/h3-12,18H,1-2H3/b11-10+
Peso formulazione 251.131