Learn More
Phenazine methosulfate, 98+%
Codice prodotto. 15423248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15423248 5 g 5g
15433248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15423248 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56718.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 299-11-6 | C14H14N2O4S | 306.336 g/mol
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
Solubility
Soluble in water. (100g/L at20°C)
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents. Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 299-11-6
Formula molecolare C14H14N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 306.336
Numero MDL MFCD00011923
InChI Key RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
IUPAC Name 5-methylphenazin-5-ium;methyl sulfate
SMILES C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenazine methosulfate
Quantità 5 g
Beilstein 3898869
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water. (100g/L at20°C)
Peso formulazione 306.34
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenazine methosulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine methosulfate