Learn More
Phenazine, TRC
Codice prodotto. 30412149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412149 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412149 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP29538310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenazine
CAS 92-82-0
Formula molecolare C12 H8 N2
Quantità 10 g
Sinonimo Phenazine (8CI','9CI','ACI), 9,10-Diazaanthracene, Azophenylene, Dibenzopyrazine, NSC 13157
InChI Formula InChI=1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
SMILES c1ccc2nc3ccccc3nc2c1
IUPAC Name phenazine
Molecular Weight (g/mol) 180.21
Peso formulazione 180.0687